Learn More
9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15400118
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15400118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53369.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135965-21-8
Formula molecolare C30H25ClO2
Molecular Weight (g/mol) 452.98
Numero MDL MFCD00190198
InChI Key RFVZBUUPBPFZMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-9,10-bis 4-ethoxyphenyl anthracene, 9,10-bis 4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene, 9,10-bis-4-ethoxyphenyl-2-chloroanthracene
PubChem CID 21715448
IUPAC Name 2-chloro-9,10-bis(4-ethoxyphenyl)anthracene
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=C(OCC)C=C2)C2=CC(Cl)=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene
Punto di fusione 264°C to 265°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 452.98
Percent Purity 98%