Learn More
Alfa Aesar™ 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene, 98%
Codice prodotto. 15460318
Click to view available options
Quantità:
1g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15460318
Marca: Alfa Aesar™ H53470.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 9,10-Bis(phenylethynyl)-2-ethylanthracene
CAS 53158-83-1
Formula molecolare C32H22
Numero MDL MFCD00190223
Quantità 1g
Sinonimo 2-ethyl-9,10-bis phenylethynyl anthracene, 9,10-bis phenylethynyl-2-ethylanthracene, 2-ethyl-9,10-bis 2-phenylethynyl anthracene
InChI Key KXTNQYWZDLPDLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C2C(=C1)C(C#CC1=CC=CC=C1)=C1C=CC=CC1=C2C#CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2-ethyl-9,10-bis(2-phenylethynyl)anthracene
Molecular Weight (g/mol) 406.53
PubChem CID 323129
Peso formulazione 406.53
Percent Purity 98%