Learn More
9,10-Dimethylanthracene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10487680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10487680
Marca: Thermo Scientific Acros 115970010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 781-43-1
Formula molecolare C16H14
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00001262
InChI Key JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
IUPAC Name 9,10-dimethylanthracene
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9, 10-Dimethylanthracene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 180°C to 185°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 05,II,593
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals