Learn More
9-Decen-1-ol, 96%
Codice prodotto. 15214644 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15214644
Marca: Thermo Scientific Acros 152640050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13019-22-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13019-22-2
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
InChI Key QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-decen-1-ol, decylenic alcohol, 1-decen-10-ol, omega-decenol, 9-decenol, omega-decen-1-ol, .omega.-decen-1-ol, .omega.-decenol, 9-decene-1-ol, 9-decene1-ol
PubChem CID 25612
IUPAC Name dec-9-en-1-ol
SMILES C=CCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Decen-1-ol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -13.0°C
Colore Orange-Red to Red
Densità 0.8450g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C to 238.0°C
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (main isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CH(CH2)8OH
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4490
Quantità 5 g
Beilstein 01,451
Gravità specifica 0.845
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosità 11.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Decen-1-ol