Learn More
9-Methylanthracene, 99%
Codice prodotto. 10205370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10205370
Marca: Thermo Scientific Acros 126300100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 779-02-2
Formula molecolare C15H12
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Numero MDL MFCD00001261
InChI Key CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
PubChem CID 13068
IUPAC Name 9-methylanthracene
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 9-Methylanthracene
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Colore Orange to Yellow
Densità 1.0660g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C to 197.0°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 05,II,586
Gravità specifica 1.066
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 9-Methylanthracene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.