Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread Glass Vial with Integrated Micro-Insert, Wide Opening
Universally compatible on almost all autosamplers.
63.70€ - 129.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
---|---|
Materiale | Vetro |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Filettatura corta |
Stile della base | Fondo piatto |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15592310
|
Fisherbrand™
|
Amber | 0.4 mL | No | Base Bonded |
63.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11575894
|
Fisherbrand™
|
Clear | 0.34 ml | Sì | Tappo integrato |
129.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12951011
|
Fisherbrand™
|
Clear | 0.4 mL | No | Base Bonded |
65.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
Fondo piatto | |
9 |
Vetro | |
Filettatura corta | |
32 mm |