Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread SureStop™ Glass Vial, Wide Opening
Universally compatible on almost all autosamplers.
Marca: Fisherbrand™
11.84 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24300kg
Descrizione
- 9 mm
- Short Thread
- Glass
- Wide opening
- Clear
Specifica
SureStop | |
11.6 mm | |
1.85 mL | |
Yes | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
1.5 mL | |
32 mm | |
ND9 |
Clear | |
Glass | |
GC, HPLC | |
Short Thread | |
<120 μL | |
Flat Bottom | |
100 | |
Yes |