Learn More
Heraeus™ 90mL High Form Platinum Crucible
Codice prodotto. 11929795
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11929795
Marca: Heraeus™ TI111PT11
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for many operations such as mergers, calcinations and evaporations, mainly carried out under oxidizing atmosphere.
  • Excellent corrosion and acid resistance
  • Maximum temperature of 900°C
  • Clean dishes after use
Specifica
Materiale Platinum
Peso (sistema metrico) 56 g
Capacità (sistema metrico) 90 mL
Altezza (sistema metrico) 56 mm