missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

91-SOW Surr Spike, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 15285956 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15285956

Marca: SPEX Certiprep CLPPS91H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Decachlorobiphenyl2051-24-32000μg/mL
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene877-09-81000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico 91-SOW Surr Spike
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 49.85, 0.2, 0.1
CAS 67-64-1, 2051-24-3, 877-09-8
Nomi componenti o analita Decachlorobiphenyl (2000μg/mL),2,4
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Elemento Decachlorobiphenyl
Solvent or Matrix Hexane:Acetone
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 91-SOW Surr Spike
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-hexane, acetone

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato