Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Codice prodotto. p-7231484 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 17248971
Marca: uvex 9579835
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9579.8
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uvex 1 Sport
Materiale Microvelour
Size 35
Monouso Single-use
Sesso Unisex
Fit Standard Width
Senza lattice Yes
Waterproof No
Product Type Insoles