Learn More
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9598.0
- Sizes: 38 to 48
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex Naturform |
| Materiale | Microvelour |
| Size | 38 |
| Monouso | Reusable |
| Sesso | Unisex |
| Fit | Standard width |
| Senza lattice | Yes |
| Waterproof | No |