Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Half-Area Microplate
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
20/Pk., 100/Cs.
4/Pk
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 16
Descrizione
Specifica
Specifica
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 4/Pk |
| Binding Type | TC-Treated |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For high content cell-based assays using imaging systems |
| Materiale | Cycloolefin Copolymer |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |