Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9045029 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
20/Pk., 100/Cs.
Individually wrapped, 48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 48
Codice prodotto. 10530753
Marca: Corning™ 3603
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Black, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio With Lid
    Area di coltura 0.32 cm2
    Matrice 8 x 12
    Imballaggio Individually wrapped, 48/Cs.
    Colore Nero, Clear Bottom
    Materiale Polistirene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
    Sterilità Sterile
    Trattamento superficiale Cell Culture
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Dosaggi a fluorescenza e luminescenza, dosaggi basati su cellule e molecolari
    N. per custodia 48/Cs.
    N. per confezione 1/Pk.
    Quantità 48/Cs.