Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9045031 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bag of 20; Cs. of 100
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 48
Codice prodotto. 10517742
Marca: Corning™ 3610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: White, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Provette in polipropilene con sommità piatta
  • Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa la centrifugazione, l'ebollizione e il congelamento di campioni, l'incubazione e lo stoccaggio
  • Graduazioni per la stima del volume
  • Esenti da DNasi e RNasi
Le provette potrebbero essere danneggiate da centrifughe che sviluppino un calore eccessivo.
Order Info
Cod. prod. 07-200-568 disponibile anche in confezione da 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio Individually Wrapped
Colore Bianco, Clear Bottom
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto piatto
Da utilizzare con (applicazione) Dosaggi a fluorescenza e luminescenza, dosaggi basati su cellule e molecolari
N. per custodia 48/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 48/Cs.