Learn More
Greiner Bio-One 96-well Conical Bottom (V) Non-binding Microplates
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Reduces non-specific biomolecule binding (proteins, DNA, RNA) for biochemical assays
- Stable under normal assay conditions without degradation or leaching
- Improves signal-to-noise-ratio
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidel
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Rottura | No |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Non Binding |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |