Learn More
Greiner Bio-One 96-well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10582123
Click to view available options
Colore:
Black
Green
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10582123
Marca: Greiner Bio-One 651209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Greiner Bio-One 96-Well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Uniform external dimensions
  • Well to well spacing of 9mm
  • Features alphanumeric coding
  • Sealable with adhesive films and heat seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Black
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 to 335 μL
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 100
N. per confezione 10
Quantità 100/Cs.
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Design pozzetto Chimney
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 15 mm