Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
Descrizione
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop method
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Product Type | Crystallization Microplate |
| Materiale | Cycloolefin Copolymer |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1.9 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Forma pozzetto | circolare |
| Vedi altri risultati |