Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene a 96 pozzetti DeepWell™
Codice prodotto. p-3148897 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1300 μL
μ
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 60
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1000 μL
1900 μL
Codice prodotto. 13535450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideali per la conservazione grazie alle caratteristiche di basso assorbimento del polipropilene
  • Sono adatte anche per volumi di lavoro superiori; volume di conservazione fino a 1,0 ml o 2,0 ml per pozzetto
  • Le proteine e il DNA non aderiscono al polipropilene, consentendo il recupero completo dei campioni.
  • Colore naturale
  • Disponibili sterili e non sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 2 mL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per lo stoccaggio grazie alla bassa capacità di legame del polipropilene