Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Quantità | 80/Pk. |
| Colore della gonna | White |
| Colore pozzetto | Clear |