Learn More
Greiner Bio-One 96-well Half Area ELISA Microplates
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Trattamento superficiale:
Microlon 600 High Binding
Microlon Medium Binding
Non trattata
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- Non-Pyrogenic
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Material: Crystal clear polystyrene
- Alphanumeric well coding
- Suitable for transmission measurements
- Well-to-well spacing: 9mm
- Specifically tre
Certifications
DIN ISO 9001
Specifica
Specifica
| Formato | Half-Area |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Quantità | 40/Cs. |
| Design pozzetto | Chimney |