Learn More
Greiner Bio-One 96-well Half Area ELISA Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7075402
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Trattamento superficiale:
Microlon 600 High Binding
Microlon Medium Binding
Non trattata
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 11990657
Marca: Greiner Bio-One 675101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For diagnostics and immunological research applications. Greiner Bio-One 96-Well High Binding Standard ELISA Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Non-Pyrogenic
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Material: Crystal clear polystyrene
  • Alphanumeric well coding
  • Suitable for transmission measurements
  • Well-to-well spacing: 9mm
  • Specifically tre
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Half-Area
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Quantità 40/Cs.
Design pozzetto Chimney