Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Microplate Holder
Codice prodotto. 15544120 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
54 x 19 x 19 mm
128 x 86 x 23 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15544120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Fisherbrand™ Microplate Shaker and Incubating Microplate Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type 96-well Microplate Holder
Dimensioni (L x P x A) 128 x 86 x 23 mm