Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter™ Microplates
Codice prodotto. 10222275
Click to view available options
Materiale:
Polistirene
Polystyrene
Vinile
Vinyl
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Volume (sistema metrico) pozzetto:
280 μL
330 μL
400 μL
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10222275
Marca: Thermo Scientific™ 2101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these 96-well microplates for micro-volume applications such as storage, sample or reagent transfer, serial dilution, hemagglutination, blood typing and compliment fixation.
Thermo Scientific™ 96-Well Microtiter Microplates are ideal for micro-volume applications such as storage, sample or reagent transfer, serial dilution, hemagglutination, blood typing and compliment fixation.
  • For high-throughput screening and research
  • Clear plates for colorimetric applications
  • Standard footprint, 128 × 86mm
  • Available as both polystyrene square wells and vinyl square wells
  • Vinyl Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, and blood typing
  • Styrene Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, microbiology testing, and blood typing
Ordering Information:
Polystyrene microplates are available as 50 units/package. Vinyl microplates are available as 25 or 100 units/package, depending on product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alfanumerico
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 25 Pk., 100 Cases
Product Line Microtiter
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Vinile
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
N. per custodia 100
N. per confezione 25