Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per PCR a 96 pozzetti
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
:
Polypropylene
Descrizione
- Con coperchio in polipropilene traslucido per proteggere i campioni e consentire la visione senza apertura
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
- Dimensioni di ingombro: 12.7 x 8.9 x 3.4 cm (5 x 3½ x 1⅜ di pollice)
Specifica
Specifica
| Product Type | In rack |
| Descrizione | Rack provette per PCR |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 5 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in |