Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polypropylene Deep Well Microplates
Codice prodotto. 10728644
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10728644 Natural pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10728644 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 780215
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato Yes
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Natural
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 1 mL
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Ideal microplates for storing sample material but are also ideal for cultivating bacteria or yeasts
N. per confezione 50
Compatibilità piastre Yes
Quantità 50/Cs.
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C