Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
Click to view available options
Trattamento superficiale:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
Da utilizzare con (applicazione):
Fluorescence measurements
Luminescence measurements
Transmission measurements
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Light beam not deflected by well profile
- Flat Bottom
- Polystyrene
Specifica
Specifica
| Formato | Strip Plate |
| Matrice | 8 x 12 |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 350 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | FLUOTRAC 200 |
| Total Volume (Metric) Well | 388 μL |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Senza Dnasi | Yes |
| Vedi altri risultati |