Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Flat Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7075505
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Microlon 200
Microlon 600
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10705982
Marca: Greiner Bio-One 756070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for optical measurements. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Strip Plates, 2 x 8 Strips, F-Bottom are suitable for non polar proteins and peptides.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • 2 x 8 strips
  • Non-Pyrogenic
  • Light beam not deflected by well profile
  • Suitable for transmission measurements
  • Polystyrene surface is more hydrophobic than surface of hi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Binding Type Medium Binding
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 6
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 350 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Microlon 200
Total Volume (Metric) Well 388 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
N. per custodia 100
N. per confezione 5
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto Clear