Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Round Bottom Strip Plates, 1 x 8 strips
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Microlon 200
Microlon 600
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Pipetted simply and cleanly
- Suitable for +/- analyses
Specifica
Specifica
| Formato | Strip Plate |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | High Binding |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 350 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Microlon 600 |
| Total Volume (Metric) Well | 388 μL |
| Vedi altri risultati |