Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Round Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips
Codice prodotto. 10778242
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Microlon 200
Microlon 600
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10778242
Marca: Greiner Bio-One 754070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Round Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips are suited for agglutination tests.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • 2 x 8 strips
  • Non-Pyrogenic
  • Pipetted simply and cleanly
  • Suitable for +/- analyses
  • Suitable for transmission measurements
  • U-bottom (round bottom)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Binding Type Medium Binding
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 6
Volume (sistema metrico) di lavorazione 50 to 280 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Microlon 200
Total Volume (Metric) Well 312 μL
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Senza Dnasi Yes
N. per custodia 100
N. per confezione 5
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Colore pozzetto Clear