Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR con bordo parziale a fondo conico con 96 pozzetti twin.tec™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Descrizione
Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors. Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Semi-Skirted Conical Bottom PCR Plates feature a one-piece design-combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance.
- Improved well-to-well tolerance
- Semi-skirt for labelling
- Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
- Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
- 250μL well volume (when used with cap strips)
Specifica
Specifica
| Certificato | Yes |
| Formato | Standard |
| Metodo di rilevamento | Analisi quantitativa delle proteine |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Blue, White Bottom |
| Product Type | Piastra per PCR a 96 pozzetti |
| No. of Wells | 96 |
| Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
| Senza Dnasi | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per tecniche di PCR |
| Vedi altri risultati |