Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR con bordo parziale a fondo conico con 96 pozzetti twin.tec™
Codice prodotto. 10464393 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue, White Bottom
Green, Clear
Incolore, Clear
White
Yellow, Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10464393 Green, Clear pezzi 25
10276963 Blue, White Bottom pezzi 25
10308713 White pezzi 25
10777294 Incolore, Clear pezzi 25
10552065 Yellow, Clear pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10464393 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030128591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    154.00€ / pezzi 25
    Risparmia 12.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors. Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Semi-Skirted Conical Bottom PCR Plates feature a one-piece design-combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance.
  • Improved well-to-well tolerance
  • Semi-skirt for labelling
  • Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
  • Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
  • 250μL well volume (when used with cap strips)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato Yes
Formato Standard
Metodo di rilevamento Analisi quantitativa delle proteine
Matrice 8 x 12
Colore Green, Clear
Product Type Piastra per PCR a 96 pozzetti
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi
Da utilizzare con (applicazione) Per tecniche di PCR
Stabilità max calore 121 °C
Profilo 96 pozzetti, con minigonna parziale
Temperature Range (Metric) 121 °C