Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR con bordo parziale a fondo conico con 96 pozzetti twin.tec™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10777294 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White Bottom
Green, Clear
Incolore, Clear
White
Yellow, Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 10777294
Marca: Eppendorf™ 0030128613
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors. Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Semi-Skirted Conical Bottom PCR Plates feature a one-piece design-combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance.
  • Improved well-to-well tolerance
  • Semi-skirt for labelling
  • Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
  • Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
  • 250μL well volume (when used with cap strips)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato Yes
Formato Standard
Metodo di rilevamento Analisi quantitativa delle proteine
Matrice 8 x 12
Product Line Eppendorf
Colore Incolore, Clear
Product Type PCR Microplate
Skirt Style Semi
Materiale Polipropilene, Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 250 μL
No. of Wells 96
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi
Da utilizzare con (applicazione) Per tecniche di PCR
Stabilità max calore 121 °C
Profilo 96 pozzetti, con minigonna parziale
Temperature Range (Metric) 121 °C