Learn More
Eppendorf™ Micropiastre per PCR con fondo a U da 96 pozzetti
Codice prodotto. 10668204 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Gray, White Bottom
White, Black Bottom
White, Clear Bottom
Quantità:
240/Pk.
80/Pk.
Confezione da 80
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
10668204 White, Clear Bottom Confezione da 80 pezzi 80
10763594 Black 240/Pk. pezzi 240
10444685 Gray, White Bottom 240/Pk. pezzi 240
10218883 White, Clear Bottom 240/Pk. pezzi 240
10743424 White, Black Bottom 80/Pk. pezzi 80
10444495 Gray, White Bottom 80/Pk. pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10668204 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030601203
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well U-Bottom PCR Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
  • Unmatched, transparent polypropylene (PP) for improved sample visibility
  • OptiTrack™ Matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
  • RecoverMax™ well design: Optimized well geometry for minimal remaining volume and excellent mixing properties
  • Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
  • g-Safe™: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g
  • Polypropylene guarantees high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
  • Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
  • Guaranteed functionality from -86 to +100°C
  • Autoclavable (121°C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato Yes
Formato Standard
Metodo di rilevamento Analisi quantitativa delle proteine
Matrice 8 x 12
Imballaggio 5 Bags x 16 Plates
Colore White, Clear Bottom
No. of Wells 96
Forma pozzetto circolare
Senza Dnasi
Da utilizzare con (applicazione) Per tecniche di PCR
Stabilità max calore 121 °C
Quantità Confezione da 80