Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Assembled Amber Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 15286583
Click to view available options
Setto:
Blue PTFE/White Silicone
Ivory PTFE/Red Rubber
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15286583
Marca: Thermo Scientific™ C5000182W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. It includes 100 amber vials pre-assembled with 100 screw thread caps and septa.
Thermo Scientific™ 9mm Amber Vial Convenience kits (Assembled) save time during sample preparation and reduce the risk of contamination. Each kit includes 100 amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. The kit is packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Descrizione Assembled AVCS Kit
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Materiale Glass, PTFE, Rubber
Pre-intagliato No
Setto Ivory PTFE/Red Rubber
Include Vial: C4000-2W, Closure: C5000-51B
N. per confezione 100
Product Line Surestop
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Assembled Screw Vial AVCS Convenience Kit
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot
Septa Size (Metric) 9 mm