Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts
Codice prodotto. 12133771
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
325 μL
325 µl
375 μL
375 µl
400 μL
500 μL
Materiale:
Polipropilene
Vetro
Stile della base:
Conical
Conical, Silanized
Flat Bottom, Silanized
Fondo piatto
Precision Point
Pulled Point
Tipo di inserto:
300 μL Insert
300 μL Insert, Silanized
350 μL Insert
Graduated Insert
MicroSert Insert
MicroSert Insert, Silanized
Polyspring Insert
Polyspring Insert, Silanized
Precision Point Insert
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 12133771
Marca: Thermo Scientific™ C4010630P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
  • Nominal O.D. of 6mm to fit Target wide-opening vials
For use with:
  • Target LoVial Wide-Opening vials
  • Snap-It™ Wide-Opening Snap Cap vials
  • Target DP™ vials
  • Target Wide-Opening vials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Inserto Polyspring da 300 µl
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) 325 µl
Tipo di inserto Polyspring Insert
Stile Puntale di precisione con Polyspring
Volume (sistema metrico) residuo < 2 μl
Stile della base Conical
Volume (sistema metrico) totale 325 μL
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità 100
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Tipo Autosampler Vial Insert
Volume (Metric) Usable 250 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconcini con apertura larga Target™ LoVial™