Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Inserts
Descrizione
Clear glass or polypropylene inserts for 9mm HPLC and GC autosampler vials are available in a variety of configurations with usable volumes from 160μL to 3.5mL.
- Polypropylene
- Conical base
- Graduation marks
Specifica
Specifica
| Descrizione | 300µL Insert, Graduation Marks |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) | 325 μL |
| Graduato | Yes |
| Tipo di inserto | Graduated Insert |
| Volume (sistema metrico) residuo | <2 μL |
| Stile della base | Conical |
| Vedi altri risultati |