Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
Codice prodotto. 15353425
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Green
Red
Setto:
Bonded Red PTFE/White silicone
White silicone/Red PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15353425
Marca: Thermo Scientific™ 9SCK(GY)BST1X
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
  • Convenience kits save time during sample preparation
  • Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa for added convenience during sample preparation
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato Yes
Setto Bonded Red PTFE/White silicone
Spessore (sistema metrico) 1.2 mm