Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a vite per fiale filettate da 9 mm per autocampionatore
Codice prodotto. 15318026
Click to view available options
Colore:
Black, Red, White
Blu
Blu, Blue
Blu, Red, White
Blue, Clear
Blue, Natural, Clear
Blue, White, Red
Clear
Gray, Red, White
Nero, Rosso, Bianco
Pink
Pink, Clear
Pink, Red, White
Setto:
Aluminum Disk, Silicone Ring
Bonded PTFE/Silicone
Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit
No Septum
PTFE Disk, Silicone Ring
PTFE rosso/silicone bianco/PTFE rosso
Polypropylene
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Silicone bianco/PTFE rosso, pretagliato a Y
White Silicone/Red PTFE
Materiale:
Aluminum, Silicone, Polypropylene
PTFE, Silicone, Polypropylene
Polipropilene, Silicone, Polypropylene
Polypropylene
Silicone/PTFE (setti), Silicone, Polypropylene
Tipo:
Open Top Cap
Open Top Screw Cap
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 15318026
Marca: Thermo Scientific™ C500062B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nessun distacco del setto o serraggio eccessivo o insufficiente. Grazie al sistema AVCS integrato in questi tappi a vite da 9 mm è possibile ottenere ogni volta una tenuta ermetica ottimale e costante.
Nessun distacco del setto o serraggio eccessivo o insufficiente. La tecnologia AVCS (Advanced Vial Closure System, Sistema di chiusura fiala avanzato) integrata nei setti e nei tappi a vite da 9mm Thermo Scientific™ per fiale per autocampionatore consente di ottenere ogni volta una tenuta ottimale e costante. Con un solo giro offrono apertura e chiusura agevoli, ponendosi come l'alternativa economica ai tappi con setto integrato. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
The new National Target DP 9mm closures are designed to help chromatographers achieve more reliable and efficient sample analysis. Designed to accommodate nearly all chromatography autosamplers fitted for 12 x 32 cm vial trays, the C5000 series closure effectively eliminates septa push-through and significantly enhances productivity and flexibility in the laboratory. At the core of the National Target DP 9 mm C5000 series of closures is the Advanced Vial Closure System technology. Simply stated, AVCS allows your closure to perform like never before. The C5000 series closures are fully compatible with all of the C4000 series Target DP 9 mm vials.
Features of Target DP 9 mm Vial Closures:
  • Septa push through nearly eliminated due to improved interior geometry
  • Increased sealing capability
  • AVCS provides the freedom to select the best septum for your instrument and applications
  • Cost efficient alternative to current choices for resolving push through (bonded septa)
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling even with poorly fitting gloves
  • Rough edges have been eliminated making it easier and more comfortable to use while improving autosampler operation
National C5000 Series Target DP 9 mm Wide Opening 9 mm Closure
  • A wide opening vial deserves a wide opening closure. Utilizing AVCS technology, the C5000 series wide opening closure increases the available injection area by over 7% providing greater area for injection needle penetration.
National C5000 Series Target DP 9 mm Integral Membrane Closure
  • In addition to AVCS technology, the C5000 series closure provides a halogen and rubber-free sample handling environment for HPLC applications or applications where silicones and rubber septa are not suitable.
National C5000 Series Target DP 9 mm Solid Closure
  • AVCS technology provides maximum protection of samples during long term storage. The protective top prevents accidental puncture of the septum and resulting sample loss. Can be stored down to -80°F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (guarnizione) Natural/Clear
Descrizione 9mm Open Top Screw Cap,, 6mm Hole
Diametro (sistema metrico) apertura 6 mm
Colore Blue, Clear
Materiale PTFE, Silicone, Polypropylene
Setto Bonded PTFE/Silicone
Product Line Surestop
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Open Top Screw Cap
Dimensione chiusura 9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9 mm Screw Thread Vials
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.