Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm HPLC and GC Vial Septa
Codice prodotto. 12478706
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Ivory, Red
Red, White
Materiale:
PTFE, Silicone
Durezza:
35 Shore
45 Shore
50 °shore
55 Shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12478706
Marca: Thermo Scientific™ C400055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Septa for 9 mm Caps to suit a variety of HPLC and GC applications
Choose Thermo Scientific 9 mm Septa of PTFE/ Red Rubber, PTFE/Silicone or Red PTFE/White Silicone/Red PTFE to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 9mm Screw Thread Cap
Colore Blue, White
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato Yes
Monouso Single-use
Setto Silicone/PTFE
Tipo di imballaggio 1 pack of 100
Durezza 55 Shore
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo Septa
Dimensione chiusura 9 mm Screw Thread Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9 mm Screw Thread Cap
Septa Size (Metric) 9 mm