Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm HPLC and GC Vial Septa
Codice prodotto. 13151673
Click to view available options
Colore:
Blue, White
Ivory, Red
Red, White
Materiale:
PTFE, Silicone
Durezza:
35 Shore
45 Shore
50 °shore
55 Shore
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 13151673
Marca: Thermo Scientific™ C400060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Septa for 9 mm Caps to suit a variety of HPLC and GC applications
Choose Thermo Scientific 9 mm Septa of PTFE/ Red Rubber, PTFE/Silicone or Red PTFE/White Silicone/Red PTFE to suit a variety of HPLC and GC applications.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Septum for 9mm Screw Thread Cap
Colore Red, White
Materiale PTFE, Silicone
Durezza 50 °shore
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Tipo Septa
Dimensione chiusura 9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9 mm Screw Thread Cap