Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 9mm Thermo Scientific™
Descrizione
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
Elimina quasi completamente il rischio di distacco del setto e migliora la tenuta. I flaconi con filettatura in vetro trasparente da 9 mm Thermo Scientific™ sono 2 ml, 12 x 32 mm e costruiti il sistema AVCS. Questa innovazione non solo previene il distacco dei setti, ma fornisce un punto di arresto del tappo per evitare il serraggio eccessivo o insufficiente e fornire una tenuta ottimale e uniforme ogni volta. I flaconi sono realizzati con vetro trasparente borosilicato a espansione 33 di qualità superiore (tipo 1, classe A) e soddisfano tutti gli standard di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™
- Fill vials easily with the wide neck opening; requires 6mm diameter micro-inserts
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Find the best insert for your sample needs
- Microseal inserts
- Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
- Precision point inserts minimize residual sample loss
- Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
Get the sealing and performance of a crimp top vial
- Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
- Removes all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
- Prevents over- or under-tightening of closures
- Gives an optimal seal every time
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 9mm Target DP Vial, Total Recovery with 10µL Reservoir |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 9 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Tipo di inserto | 10μL Reservoir |
| Volume (sistema metrico) residuo | <1 μL |
| Stile della base | Deep Well Base |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.