Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 9mm Thermo Scientific™
Descrizione
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
Elimina quasi completamente il rischio di distacco del setto e migliora la tenuta. I flaconi con filettatura in vetro trasparente da 9 mm Thermo Scientific™ sono 2 ml, 12 x 32 mm e costruiti il sistema AVCS. Questa innovazione non solo previene il distacco dei setti, ma fornisce un punto di arresto del tappo per evitare il serraggio eccessivo o insufficiente e fornire una tenuta ottimale e uniforme ogni volta. I flaconi sono realizzati con vetro trasparente borosilicato a espansione 33 di qualità superiore (tipo 1, classe A) e soddisfano tutti gli standard di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™
- L'apertura del collo larga consente di riempire le provette facilmente; richiede micro-inserti del diametro di 6 mm
- I flaconi per microcampionamento e recupero elevato consentono di ottenere la massima estrazione del campione senza la necessità di inserti separati
- L'etichetta scrivibile fornita su alcune provette consente di identificare il campione e il volume
- Il vetro silanizzato (disattivato) opzionale permette il massimo recupero dei composti polari, labili o a interazione con l'OH
Trova l'inserto migliore per le tue esigenze
- Inserti a microtenuta
- Gli inserti Polyspring si allineano automaticamente e funzionano da cuscino contro il contatto con l'ago
- Gli inserti con punta di precisione riducono al minimo la perdita di campione residuo
- Gli inserti con punta allungata forniscono una scelta conveniente per applicazioni non critiche
Ottieni la tenuta e le prestazioni di una provetta a crimpare
- Il design della provetta Sure Stop include un punto di arresto definito nella finitura della provetta
- Rimuove tutta la soggettività per ottenere la compressione ottimale della guarnizione quando si chiude una provetta
- Evita il serraggio eccessivo o insufficiente delle chiusure
- Fornisce ogni volta una tenuta ottimale
Compatibilità con gli autocampionatori*
Consigliate per la maggior parte dei marchi di autocampionatore
*Per la compatibilità con gli autocampionatori, vedere il catalogo colonne e consumabili Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Vetro trasparente; etichetta di identificazione; capacità 2 ml/1.8 ml |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 9 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 2.0 ml |
| Tipo di inserto | None |
| Volume (sistema metrico) residuo | <170 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1.8 ml |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.