Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 9mm Thermo Scientific™
Description
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
Elimina quasi completamente il rischio di distacco del setto e migliora la tenuta. I flaconi con filettatura in vetro trasparente da 9 mm Thermo Scientific™ sono 2 ml, 12 x 32 mm e costruiti il sistema AVCS. Questa innovazione non solo previene il distacco dei setti, ma fornisce un punto di arresto del tappo per evitare il serraggio eccessivo o insufficiente e fornire una tenuta ottimale e uniforme ogni volta. I flaconi sono realizzati con vetro trasparente borosilicato a espansione 33 di qualità superiore (tipo 1, classe A) e soddisfano tutti gli standard di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™
- Fill vials easily with the wide neck opening; requires 6mm diameter micro-inserts
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Find the best insert for your sample needs
- Microseal inserts
- Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
- Precision point inserts minimize residual sample loss
- Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
Get the sealing and performance of a crimp top vial
- Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
- Removes all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
- Prevents over- or under-tightening of closures
- Gives an optimal seal every time
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Specifications
Specifications
| Descrizione | Clear Glass; Silanized; 2mL |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 9 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Silanized Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2.0 mL |
| Tipo di inserto | None |
| Volume (sistema metrico) residuo | <170 μl |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Show More |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.