Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in vetro trasparente da 9mm Thermo Scientific™
Codice prodotto. 12656907
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 ml
375 μL
475 μL
1.2 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.7 mL
2.0 mL
2.0 ml
4.0 mL
Stile della base:
Deep Well Base
Fondo piatto
Insert Vial
Mandrel Base
Tapered Base
Marking Spot:
Blue
Green
No
Red
Yellow
Tipo di inserto:
10μL Reservoir
150μL Reservoir
200μL Fused Insert
30μL Reservoir
300μL Fused Insert
350μL Fused Insert
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 12656907
Marca: Thermo Scientific™ C4000V1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le fiale realizzate con l'innovativo sistema AVCS (Advanced Vial Closure System, sistema di chiusura fiale avanzato) evitano il distacco del setto e migliorano la tenuta.
Elimina quasi completamente il rischio di distacco del setto e migliora la tenuta. I flaconi con filettatura in vetro trasparente da 9 mm Thermo Scientific™ sono 2 ml, 12 x 32 mm e costruiti il sistema AVCS. Questa innovazione non solo previene il distacco dei setti, ma fornisce un punto di arresto del tappo per evitare il serraggio eccessivo o insufficiente e fornire una tenuta ottimale e uniforme ogni volta. I flaconi sono realizzati con vetro trasparente borosilicato a espansione 33 di qualità superiore (tipo 1, classe A) e soddisfano tutti gli standard di Stati Uniti, UE e JPN Pharmacopia. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™
  • 9mm wide opening vials
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
Choose the right vial for your needs 
  • Fill vials easily with the wide neck opening; requires 6mm diameter micro-inserts
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Find the best insert for your sample needs
  • Microseal inserts
  • Polyspring inserts self-align and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts provide an economical choice for noncritical applications
Get the sealing and performance of a crimp top vial
  • Sure Stop vial design incorporates a definite stopping point in the vial finish
  • Removes all subjectivity in achieving optimal seal compression closing a vial
  • Prevents over- or under-tightening of closures
  • Gives an optimal seal every time
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosampler
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Clear Glass; Micro-V Tapered MicroVial ; 150uL Reservoir; 2mL/1.5mL capacity
Diametro (sistema metrico) apertura 9 mm
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.4 mL
Tipo di inserto 150μL Reservoir
Volume (sistema metrico) residuo <4 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Tapered Base
Volume (sistema metrico) totale 1.4 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100/Pk.
Tipo Screw Thread Vial
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 1 mL
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.