Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Amber Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Codice prodotto. 15296573
Click to view available options
Marking Spot:
No
Colore chiusura:
Blue
Pink
Setto:
Ivory PTFE/Red Rubber
PTFE/Rubber
Red Natural Rubber/Clear PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
White Silicone/Red PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15296573
Marca: Thermo Scientific™ C500088W
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and reduce the risk of contamination. Each kit includes 100 vials and 100 screw cps with pre-assembled septa.
Save time and reduce the risk of contamination with Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Amber Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits. Each kit includes 100 amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
  • Convenience Kits hold vials and PINK closures in a two-compartment benchtop storage tray
  • Kits include 100 vials and 100 PINK closures
  • All items remain handy and dust-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Descrizione AVCS Convenience Kit
Diametro (sistema metrico) interno 12 mm
Colore Amber
Materiale Glass, PTFE, Silicone, PTFE
Pre-intagliato No
Setto Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
Include Vial: C4000-2W, Closure: C5000-53B
N. per confezione 100
Product Line Surestop
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Unassembled Screw Vial AVCS Convenience Kit
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot
Septa Size (Metric) 9 mm
Diametro (sistema metrico) foro 6 mm