Learn More
Thermo Scientific™ Fiale filettate in plastica da 9 mm
Descrizione
Fiale filettate in plastica da 9 mm prodotte in polipropilene testato per GC. Chimicamente inerti e adatte per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Fiale filettate in plastica Thermo Scientific™ da 9 mm che rappresentano un'alternativa economica al vetro in applicazioni specifiche. Prodotte in polipropilene di alta qualità testato per GC. Le fiale in polipropilene sono chimicamente inerti e indicate per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia. L'impiego della plastica è preferibile alle più convenzionali fiale in vetro quando sia assolutamente necessario tenere al minimo i livelli di ioni inorganici. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
May be preferred when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
Chemically resistant
The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
An economical alternative to glass
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosamplers
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifica
Specifica
| Descrizione | National Target DP Vials |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 9 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 2.0 mL |
| Volume (sistema metrico) residuo | <170 μl |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Volume (sistema metrico) totale | 2 mL |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.