Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Blue, Closed top, Assembled septum
Codice prodotto. 11814850 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Blue
Blue
Red, White, Blue
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
0.2 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
pezzi 1000
Artikelnummer. 11814850
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • Elimination of septum push-through
  • Increased sealing capability
  • Improved autosampler compatibility
  • Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descrizione Short Thread Cap
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Beige, Red-Orange, Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Screw Cap
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.