Learn More
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Pink, Center hole, Assembled septum
Codice prodotto. 12616575 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Beige, Red-Orange, Pink
Blue, White, Pink
Red, White, Pink
Red-Orange, Transparent, Pink
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
Red Rubber/PTFE
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12616575
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • Elimination of septum push-through
  • Increased sealing capability
  • Improved autosampler compatibility
  • Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Short Thread Cap
Material (Liner) Natural Rubber/TEF
Colore Red-Orange, Transparent, Pink
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Screw Cap