Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro da 9 mm con filettatura corta, imboccatura larga, ambrata
Codice prodotto. 16398357 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.34 mL
1.85 mL
1.85 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Marking Spot:
No
Stile della base:
Conical, Flat Bottom
Fondo piatto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Marking Spot Stile della base unitSize
16398357 1.85 mL Amber No Fondo piatto pezzi 100
10080952 1.85 ml Ambra Fondo piatto pezzi 100
11595894 1.85 mL Clear No Fondo piatto pezzi 100
10145714 0.34 mL Amber Conical, Flat Bottom pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16398357
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
  • 9mm
  • Short Thread
  • Glass
  • Wide opening
  • Amber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione SureStop
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Short Thread
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <120 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Product Line SureStop
Quantità 100
Dimensione chiusura ND9
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm