Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro da 9 mm con filettatura corta, imboccatura larga, ambrata
Codice prodotto. p-7113986 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.34 mL
1.85 mL
1.85 ml
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Marking Spot:
No
Stile della base:
Conical, Flat Bottom
Fondo piatto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10080952
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
  • 9 mm
  • Filettatura corta
  • Vetro
  • Imboccatura larga
  • Ambrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Patched
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 1.85 ml
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Filettatura corta
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo < 120 µl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 ml
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura 9
Marking Spot